Instrumentskål med lock
Leverantör: BOCHEM
Gå till:
Om denna produkt
Rostfritt stål, 18/10.
- Slät yta för snabb och enkel rengöring
- Elektropolerad, antimagnetisk
- Hög kemikalieresistens
- Hög temperaturtålighet
8 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Rostfritt stål, 18/10.
- Slät yta för snabb och enkel rengöring
- Elektropolerad, antimagnetisk
- Hög kemikalieresistens
- Hög temperaturtålighet
Product Family Options
Produktinformation
- B×D×HTillgänglighetPrice