Orders LinkContactUsLinkComponent
Evaporating dishes with snap cap
Evaporating dishes with snap cap
Leverantör:   VITLAB
Evaporating dishes with snap cap
Leverantör:  VITLAB
Certificates
Evaporating dishes with snap cap
Evaporating dishes with snap cap
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
PFA, with PE lid, translucent.
  • Hög kemikalieresistens
  • Tål upp till 250 °C, autoklaverbar
  • Utmärkt ersättning för platinaskålar
For contamination free sample preparation and efficient transportation. Due to a conical depression in the middle of the base very small amounts of a solvent are adequate to absorb the evaporated samples.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Höjd
    Ø utv.
    Tillgänglighet
    Price
  • 50 ml
    54 mm
    50 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 325,00 kr
    1 325,00 kr
    1 * 1 Items
       1 325,00 kr
  • 25 ml
    25 mm
    50 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 990,00 kr
    990,00 kr
    1 * 1 Items
       990,00 kr