Orders LinkContactUsLinkComponent
Exsickatorplatta
Exsickatorplatta
Leverantör:   KARTELL
Exsickatorplatta
Leverantör:  KARTELL
Certificates
Exsickatorplatta
Exsickatorplatta
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Perforerad PP-exsickatorplatta. Lämplig för användning med exsickator 467-2115, 467-2120 och 467-2125. Får endast användas i rumstemperatur, ej lämplig för användning i heta smältdeglar.
Product Family Options
Produktinformation
  • Typ
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • PP
    141 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 160,00 kr
    160,00 kr
    1 * 1 Items
       160,00 kr
  • PP
    189 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 270,00 kr
    270,00 kr
    1 * 1 Items
       270,00 kr
  • PP
    238 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 240,00 kr
    240,00 kr
    1 * 1 Items
       240,00 kr