Exsickator, Nalgene®
Katalog # 467-3120
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Specifikationer
- Nominell storlek:280 DN
- Typ:PC
- Seq:01
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Förp.:1
- Användbar höjd:200 mm
- Ytterdiam×H:280×329 mm
Specifikationer
Om denna produkt
Genomskinlig PC, okrossbar och lätt. Lämplig för användning med och utan vakuum. Med bred bas för bättre stabilitet. Passar vakuumslang med 6,4 mm till 19 mm innerdiameter och kan användas med alla 230 mm exsickatorplattor av standardtyp, till ex. 467-3100. Får endast användas i rumstemperatur.
- Bekväma sidoarmar på lock och underdel
- En O-ring garanterar lufttät förslutning, kräver ingen infettning
- Löstagbar stoppkran
Ordering information: Levereras utan platta, lämplig platta beställs separat