Burk med snäpplock eller skruvlock
Supplier: KARTELL
Certificates
About this item
PP, eller PS, genomskinlig med PE-lock.
- PP, med hög kemikalieresistens och temperaturtålighet (–10 till +120 °C), autoklaverbar
- PS, med hög kemikalieresistens och temperaturtålighet (–10 to +70 °C)
- Båda modellerna är vätsketäta, lätta och kraftiga
Idealisk för provtagning, transport och förvaring.