Burk, vid hals, med skruvlock, Corning® Gosselin™
Leverantör: Corning
Certifikat
Om denna produkt
PP, ogenomskinlig vit, med skruvlock.
- Utmärkt stöttålighet
- Mycket god kemikalieresistens
Ideal for sampling, storage and transport of solid samples.
Caution: Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904.
Specifikationer
- Catalog No:
- 215-1311
- 215-1312
- 215-1323
- 215-1309
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:
- RECs, ISO 14001 - Borre
- RECs, ISO 14001 - Borre
- RECs, ISO 14001 - Borre
- RECs, ISO 14001 - Borre