Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Septa
Packning för GL-koppling
Packning för GL-koppling
:
BIRZLE PETER
Packning för GL-koppling
:
BIRZLE PETER
Silikon, genomskinlig.
Idealisk för användning som septum (för punktering)
Hög kemikalieresistens
Hög temperaturtålighet
För anslutningshylsor med GL-gänga.