Slangkoppling med snabbfrigöring, rak
Supplier: KARTELL
Certificates
About this item
LDPE, genomskinlig, okrossbar.
- Hög kemikalieresistens
- Hög temperaturtålighet (arbetstemperatur upp till 80 °C)
- Okrossbar, ger mycket god försegling
Med avsmalnande ändar. Två anslutande delar. Ger utmärkt försegling, men kan ändå frigöras lätt när som helst. Inte lämplig för partiellt vakuum.