Orders LinkContactUsLinkComponent
Spolkylare
Spolkylare
Leverantör:   Lenz Laborglas
Spolkylare
Leverantör:  Lenz Laborglas
Certificates
Spolkylare
4 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Hög resistens mot temperaturförändringar
Med kärna och hylsa. Vattenförsörjning via plastanslutningar med ytterdiam 8 mm och GL 14-gänga.
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Mantellängd
    Kärna
    NS-hylsa
    Tillgänglighet
    Price
  • 250 mm
    29/32 NS
    29/32 NS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 400,00 kr
    2 400,00 kr
    1 * 1 Items
       2 400,00 kr
  • 160 mm
    14/23 NS
    14/23 NS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 975,00 kr
    1 975,00 kr
    1 * 1 Items
       1 975,00 kr
  • 400 mm
    29/32 NS
    29/32 NS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 000,00 kr
    3 000,00 kr
    1 * 1 Items
       3 000,00 kr
  • 500 mm
    29/32 NS
    29/32 NS
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 450,00 kr
    3 450,00 kr
    1 * 1 Items
       3 450,00 kr