ContactUsLinkComponent
MPLC cartridge columns, Brownlee™
MPLC cartridge columns, Brownlee™
Supplier:  PerkinElmer
Certificates
MPLC cartridge columns, Brownlee™
Supplier:  PerkinElmer
Specifications
  • Catalog No:
  • PERC07110043
  • PERC07110047
  • PERC07110033
  • PERC07110037
  • PERC07110041
  • PERC07110017
  • PERC07110077
  • PERC07110019
  • PERC07110001
  • PERC07110020
  • PERC07110003
  • PERC07110021
  • 554-6501
  • PERC07110123
  • PERC07110121
  • PERC07110102
  • PERC07110087
  • PERC07110090
  • 554-6504
  • PERC07110092
  • PERC07110014
  • PERC07110015
  • PERC07110016
  • PERC07110013
  • Kolbelastning:
  • 4%
  • 4%
  • N/A
  • 3%
  • 3%
  • 11%
  • 14%
  • 6%
  • 14%
  • 6%
  • 14%
  • 6%
  • 11%
  • 11%
  • 11%
  • 11%
  • Endcapped:
  • Nej
  • Nej
  • N/A
  • Nej
  • Nej
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Yes
  • Surface area:
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
  • 180 m²/g
Specifications
Guard cartridge holders for Brownlee™ cartridges
Product Information