Kemikaliebeständig overall, Tyvek® 500 Industry, modell CCF5
Leverantör: DuPont
Certifikat
Om denna produkt
Dessa Tyvek®-overaller är sammansatta av flashspunnen högdensitetspolyeten, vilket ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort. Tyvek® är genomsläpplig för både luft och vattenånga, men stöter ändå bort vattenbaserade vätskor och aerosoler. Den erbjuder en utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer (ned till 1 mikron i storlek).
- Tyg med ultralågt ludd
- Krage, resår i handleder, midja och vrister
- Tyvek® dragkedja och dragkedja för förbättrat skydd
- Kil för förbättrad passform
- Sydda invändiga sömmar för att minska kontaminering från insidan till utsidan av plagget
- Robust men ändå lätt overall (<180 g per plagg)
Colour: White.
Densitet: 41 g/m²
Type 5/6, EN 1149, EN 1073-2; Cat. III
Certifications: Type 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2; Cat. III.(EU) 2016/425.
Packaging: Individuellt förpackad med storleksetikett på alla påsar.
Specifikationer
- Catalog No:
- 113-3856
- 113-3857
- 113-3854
- 113-3855
- 113-3853
- 113-9700
- Modell:
- 500 Industry
- 500 Industry
- 500 Industry
- 500 Industry
- 500 Industry
- 500 Industry
- Antistatisk:
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- Outfit applikationer:
- Chemical protection, Laboratory, Industrial
- Chemical protection, Laboratory, Industrial
- Chemical protection, Laboratory, Industrial
- Chemical protection, Laboratory, Industrial
- Chemical protection, Laboratory, Industrial
- Chemical protection, Laboratory, Industrial
- Vikt:
- 41 g/m²
- 41 g/m²
- 41 g/m²
- 41 g/m²
- 41 g/m²
- 41 g/m²