VWR®, Skoskydd, PP
Katalog # 113-8280
Leverantör: VWR Collection
Specifikationer
- Skostorlek:U*
- Outfit applikationer:Laboratory
- Färg:Vit
- Förp.:100
Specifikationer
Om denna produkt
Skoöverdrag av non-woven PP.
- Ingen söm under foten
- Öppning i utsträckt läge: 300 mm
L×H: 400×180 mm
Densitet: 40 g/m²
* Universalstorlek.