Orders LinkContactUsLinkComponent
Replacement screw caps
Replacement screw caps
Replacement screw caps
Certificates
Replacement screw caps
Replacement screw caps
2 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
PP, black.
  • Very good chemical and thermal resistance
  • Suitable for bottles 215-1821 to 215-1836 and culture bottle 215-1861 to 215-1866
  • LUP lining for better sealing
Product Family Options
Produktinformation
  • Gänga
    För flaskor
    Tillgänglighet
    Price
  • GL 45
    1000 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 650,00 kr
    650,00 kr
    1 * 100 Items
       650,00 kr
  • GL 68
    1000 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 145,00 kr
    145,00 kr
    1 * 25 Items
       145,00 kr