Flaska, smal hals, med skruvlock
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Certifikat
Om denna produkt
Flaskor med smal hals, klart eller brunt glas, med svart PP-skruvlock. Utmärkta för provtagning, förvaring och transport av vätskor.
- Goda kemiska och fysikaliska egenskaper
- För användning i applikationer utan hög termisk påfrestning
- Standard GL-gänga