Flaska, droppring, DURAN®
Supplier: DWK Life Sciences
Certificates
About this item
PP, blå, eller ETFE, röd.
- För GL-gängor
- PP: tål upp till 140 °C, autoklaverbar
- ETFE: tål upp till 180 °C, autoklaverbar och steriliserbar med varmluft
PP, blå, eller ETFE, röd.