ContactUsLinkComponent
Slangklämmor, typ Kocher (Ochsner)
Slangklämmor, typ Kocher (Ochsner)
  231-0251
undefined
Slangklämmor, typ Kocher (Ochsner)
  231-0251
  • Längd:
    200 mm
  • Förp.:
    1
Rostfritt stål, rak. Idealisk för att stoppa eller kontrollera vätskeflödeshastigheter i rörkopplingar.
  • Mycket god värmeresistens, autoklaverbar
  • Korrosionsresistent
  • Inte magnetisk