VWR®, byrettklämmor
Catalog # 241-0043
Supplier: VWR Collection
Specifications
- För:Two burettes, 8 - 16 mm rod
- Förp.:2
Specifications
About this item
Vinyl, black. Simple model.
- För två byretter med diameter upp till 12 mm
- Enkel höjdjustering
- Kan fästas vid stativstavar med hjälp av skruvar med räfflat huvud