VWR®, klämmor, tre stift, med flexibel stång
Catalog # 241-0034
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Spännvidd:0 - 30 mm
- Beskrivning:Stativklämmare, tre klor, flexibelt skaft
- Förp.:2
Specifications
About this item
Aluminiumlegering Laboral.
- Vinylklädda gripklor
- Passar stav Ø 8 mm, stativklämmans längd: 200 mm