VWR®, klämmor, tre stift
Catalog # 241-0015
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Spännvidd:0 - 30 mm
- Beskrivning:Stativklämmare, tre klor
- Förp.:5
Specifications
About this item
Laboral - aluminiumlegering.
- Klämfingrar täckta med vinyl för att skydda fastklämda föremål
- Lättåtkomliga räfflade skruvar för att fästa klämfingrarna