Orders LinkContactUsLinkComponent
Stativklämma
Stativklämma
Leverantör:   BOCHEM
Stativklämma
Leverantör:  BOCHEM
Certificates
Stativklämma
7 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Rostfritt stål.
  • Klorna är täckta med ett lager kork som skyddar de föremål som hålls fast
  • Utan muff för fixering vid stativet
  • Med vingskruvar för snabb och enkel fastspänning
DIN 12894
Certifications: DIN 12894
Product Family Options
Produktinformation
  • Spännvidd
    Tillgänglighet
    Price
  • 80 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 510,00 kr
    510,00 kr
    1 * 1 Items
       510,00 kr
  • 100 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 830,00 kr
    830,00 kr
    1 * 1 Items
       830,00 kr
  • 120
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 895,00 kr
    895,00 kr
    1 * 1 Items
       895,00 kr
  • 241-1112
    Stativklämmare
    Stativklämmare
    60 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 390,00 kr
    390,00 kr
    1 * 1 Items
       390,00 kr
  • 241-1110
    Stativklämmare
    Stativklämmare
    25 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 320,00 kr
    320,00 kr
    1 * 1 Items
       320,00 kr
  • 241-1111
    Stativklämmare
    Stativklämmare
    40 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 345,00 kr
    345,00 kr
    1 * 1 Items
       345,00 kr
  • 150 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 200,00 kr
    1 200,00 kr
    1 * 1 Items
       1 200,00 kr