VWR®, Platinös och inokuleringsnål
Catalog # 612-9361
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Förp.:40
- Kapacitet:1 µl
- Färg:Ljusgrön
- Beskrivning:Platinös, flexibel
- Seq:03
Specifications
About this item
PS, steril.
- Förpackad i förslutningsbara påsar
- Hexagonalt skaft för enkel och säker hantering
- Gammastrålad
De förslutningsbara påsarna öppnas enkelt med en hand. Platinöserna är placerade upp och ned för att säkerställa att de hålls rena så länge som möjligt. Färgkodade, finns som fasta eller flexibla. Ställ finns (tillval).
Delivery: Levereras med ett kalibreringscertifikat i varje förpackning.
Packaging: 40 platinöser i en påse (25 påsar per förpackning).