Rackla
Rackla för bakterieceller, Grön, 180 mm, Styckvis förpackade
Leverantör: Simport Scientific
Gå till:
Product Details & Documents
PS, steril.
- För enkel utstrykning av bakterier på agarplattor
- Styckvis sterilförpackade
Handle length: 176 mm
Head spreader width: 36 mm
Specifikationer
- Förp.:Styckvis förpackade
- Färg:Grön
- Beskrivning:Rackla för bakterieceller
- Längd:180 mm