Transportlåda för laboratorium, Nalgene®
Katalog # 139-3120
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Specifikationer
- Färg:Genomskinlig
- B×D×H:381×356×267 mm
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
HDPE. Foam inserts.
- Kan användas för upp till 6 st flaskor med 60, 89 och 108 mm diameter
- Materialet i korgen kan inte gå sönder eller spricka
- Stapelbara för utrymmessparande förvaring
Med skumplastinsats. För säker transport av glas- och plastflaskor, behållare och många andra typer av laboratorievaror. Två skumplastinsatser med sammanlagt sex öppningar håller isär flaskorna när korgen används för flaskor.
Colour: translucent.