Orders LinkContactUsLinkComponent
Flaskställ
Flaskställ
Leverantör:  HUPFER METALLWERKE
Certificates
Flaskställ
12 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Rostfritt stål - Eller stål.
  • Four non slip feet
  • Sturdy carrying handle
  • Good chemical and temperature resistance
Ställ i nylonöverdragen metall för flaskor.
Colour: Silver/white
Product Family Options
Rostfritt stål, elektropolerad
Produktinformation
  • Färg
    För
    Fackstorlek
    Tillgänglighet
    Price
  • Silver
    4x500 ml flaskor
    90×90 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 400,00 kr
    2 400,00 kr
    1 * 1 Items
       2 400,00 kr
  • Silver
    6x500 ml flaskor
    90×90 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 325,00 kr
    3 325,00 kr
    1 * 1 Items
       3 325,00 kr
  • Silver
    10×500 ml flaskor
    90×90 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4 250,00 kr
    4 250,00 kr
    1 * 1 Items
       4 250,00 kr
  • Silver
    4×1000 ml flaskor
    110×110 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 725,00 kr
    2 725,00 kr
    1 * 1 Items
       2 725,00 kr
  • Silver
    6×1000 ml flaskor
    110×110 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 050,00 kr
    3 050,00 kr
    1 * 1 Items
       3 050,00 kr
  • Silver
    10×1000 ml bottles
    110×110 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4 075,00 kr
    4 075,00 kr
    1 * 1 Items
       4 075,00 kr
Ståltråd, PA-beläggning
Produktinformation
  • Färg
    För
    Fackstorlek
    Tillgänglighet
    Price
  • Vit
    4×500 ml flaskor
    90×90 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 175,00 kr
    2 175,00 kr
    1 * 1 Items
       2 175,00 kr
  • Vit
    6×500 ml flaskor
    90×90 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 175,00 kr
    2 175,00 kr
    1 * 1 Items
       2 175,00 kr
  • Vit
    10×500 ml flaskor
    90×90 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 650,00 kr
    3 650,00 kr
    1 * 1 Items
       3 650,00 kr
  • Vit
    4×1000 ml flaskor
    110×110 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 200,00 kr
    2 200,00 kr
    1 * 1 Items
       2 200,00 kr
  • Vit
    6×1000 ml flaskor
    110×110 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 525,00 kr
    2 525,00 kr
    1 * 1 Items
       2 525,00 kr
  • Vit
    10×1000 ml flaskor
    110×110 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 400,00 kr
    3 400,00 kr
    1 * 1 Items
       3 400,00 kr