Flaskställ, Nalgene®
8×500 ml flaskor, 90 mm
215-7991
PC.
- Passar för runda och fyrkantiga flaskor
- Tål upp till 135 °C, autoklaverbar
- Handtaget kan skjutas in i hållaren för förvaring
För transport eller förvaring av upp till 8 st 500 ml-flaskor.
- För:8×500 ml flaskor
- Behållare, max Ø:90 mm
- Cat. No.:215-7991
- Miljöcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact