Orders LinkContactUsLinkComponent
Digital caliper
Digital caliper
0 - 150 mm, 0,1 mm, ±0,03 mm
Katalog # 819-0014
Leverantör:   BOCHEM
Digital caliper
Katalog # 819-0014
Leverantör:  BOCHEM
Digital caliper
Digital caliper
0 - 150 mm, 0,1 mm, ±0,03 mm
Price
1 625,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Caliper with five digit LCD.
  • Made of stainless steel
  • Resolution 0,01 mm
  • Conversion mm/inch
Beställningsinformation: 3V CR2032 lithium battery not included.
Specifikationer
  • Mätområde:
    0 - 150 mm
  • Upplösning:
    0,1 mm
  • Noggrannhet:
    ±0,03 mm