ContactUsLinkComponent
VWR®, Miniräknare, solcell
VWR®, Miniräknare, solcell
  818-0061
undefined
VWR®, Miniräknare, solcell
  818-0061
  • Vikt:
    57 g
  • Beskrivning:
    Solar calculator
  • B×D×H:
    60×114×10 mm
  • Förp.:
    1
Stor solcellsdriven kalkylator.
  • 13 mm siffror för tydlig visning
  • Stora tangenter med lättläst LCD-display
Funktioner: 4 räknesätt, procentberäkning, minne och flytande decimalpunkt.
 : Levereras i behändig hopfällbar ask.