Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic burettes, Sofnol
Automatic burettes, Sofnol
Leverantör:   SciLabware
Automatic burettes, Sofnol
Leverantör:  SciLabware
Certificates
Automatic burettes, Sofnol
3 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Borosilicate glass.
  • Rotaflo® PTFE stopcock for grease-free performance and fine drop-wise control
  • Graduations in white enamel
  • Automatic zeroing and easy filling
Beställningsinformation: Burettes and bottles must be ordered separately.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Indelning
    Tolerans
    Tillgänglighet
    Price
  • 10 ml
    0,1 ml
    0,01 ± ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 6 150,00 kr
    6 150,00 kr
    1 * 5 Items
       6 150,00 kr
  • 20 ml
    0,1 ml
    0,01 ± ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 6 525,00 kr
    6 525,00 kr
    1 * 5 Items
       6 525,00 kr
  • 30 ml
    0,1 ml
    0,01 ± ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 6 925,00 kr
    6 925,00 kr
    1 * 5 Items
       6 925,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Extra flaskbehållare, 1 000 ml, ØxH: 95x195 mm
    Extra flaskbehållare, 1 000 ml, ØxH: 95x195 mm
    612-2909
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 300,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Extra flaskbehållare, 500 ml, ØxH: 75x160 mm
    Extra flaskbehållare, 500 ml, ØxH: 75x160 mm
    612-2908
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 190,00 kr