Automatbyrett, Dr Schilling-mönster, Schellbach
Leverantör: HIRSCHMANN
Certifikat
Om denna produkt
Borosilicate 3.3 glass, silicone tubing, PVC fitting, PE bottle and PP base.
- Schellbach skalkontrast, blå gradering
- Automatisk nollställning, hoptryckning av flaskan ger snabb fyllning, med mikrometerskruv för fintitrering
Med flaska: 500 ml för 5 och 10 ml och 1000 ml för 15, 25 och och 50 ml.