Hink, Nalgene®
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Certificates
About this item
PP, vit.
- Graderad
- Mycket god värmetålighet och kemikalieresistens
- Autoklaverbar
Universalhink för flera ändamål utan pip. Bärhandtag med plastöverdrag.
Specifications
- Catalog No:
- 216-0094
- 216-0095
- 216-2127
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)