Borste, för butyrometer
Katalog # HECH91120000012
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Specifikationer
- Borstmaterial:Naturborsthår
- Handle material:Wire
- Total längd:260 mm
- Förp.:10
Specifikationer
Om denna produkt
Borste av naturhår med två borstdelar, yttre 22×12 mm, inre 60×45 mm. Skaft av galvaniserad järntråd.