Orders LinkContactUsLinkComponent
Kryobox, Nalgene®
   Hållbara alternativ tillgängliga
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Kryobox, Nalgene®
   Hållbara alternativ tillgängliga
Certificates
Kryobox, Nalgene®
2 Alternativ tillgängliga nedan
Tidsbegränsad kampanj
Utvalda varor nedan för närvarande med kampanjpris
Produktdetaljer och dokument
Vit PC.
  • Lämplig för mekanisk frys eller ångfas lagring av flytande kväve
  • Flaska typ: Cryobank-rör
Med genomskinligt lock för förvaring av kryorör och behållare av olika storlek i lagringsutrymmen, kylskåp och mekaniska frysar (−196 till +121 °C).
Double your cryobank storage capacity and cut storage costs by 50%. The Thermo Scientific™ Dense Storage Options use standard CryoBoxes™ with 13×13 tube separators and fit 169 1 ml tubes in a single CryoBox™. These standard-sized boxes are compatible with existing standard-sized lab freezer racks.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 479-3321
  • 479-2505
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Miljöcertificering:
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • För
    Färg
    B×D×H, utv
    Tillgänglighet
    Price
  • 479-3321
    Without divider
    Without divider
    Cryobank
    Vit
    133×133×52 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 4 Items
    1 * 4 Items - 521,00 kr
    521,00 kr
    Kampanjpris
    Gäller till kl 30/06/2026
    KampanjprisGäller till kl 30/06/2026
    1 * 4 Items
       521,00 kr
    Specifikationer:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    479-3321
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Miljöcertificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Low Manufacturing Impact
  • 479-2505
    With 13×13 divider, for 169 cryobank tubes (not included)
    With 13×13 divider, for 169 cryobank tubes (not included)
    Cryobank
    Vit
    133×133×52 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 4 Items
    1 * 4 Items - 537,00 kr
    537,00 kr
    Kampanjpris
    Gäller till kl 30/06/2026
    KampanjprisGäller till kl 30/06/2026
    1 * 4 Items
       537,00 kr
    Specifikationer:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    479-2505
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Miljöcertificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Low Manufacturing Impact