Kryoboxar, färgade, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
PC, autoklaverbar.
För förvaring av kryorör från −196 till +121 °C. Färger som matchar färgkodare för kryorör.
Genomskinligt lock med rutnät för god översikt.
Set: 4 kartonger per färg (röd, gul, grön, blå, grå och vit)
Tidsbegränsad rea
Utvalda varor nedan är för närvarande på rea