Kylare, Labtop -20 °C, Nunc™
Catalog # 391-7635
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Specifications
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Förp.:1
Specifications
About this item
Stöttålig PC.
- Genomskinligt lock med alfanumeriskt märkt rutnät
- För 20 CryoTubes™ (1,0 och 1,8 ml), insatser för 0,2 till 0,5 ml mikrorör medföljer
- Stapelbar
- Med spärrhandtag
Protects enzymes, cells, reagents and solutions by maintaining freezer temperatures while on the laboratory bench. Maintains freezer temperature during the frost-free cycle, power failure and accidental door opening.