Kylare, Quick Chill™, Nalgene®
479-5160
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Förp.:1
PC, non-toxic insulating solution.
- Ingen direktkontakt mellan rören och isoleringslösningen, så att etiketterna och märkningarna inte ramlar av
- Staplingsbara med gummifötter för att förhindra glidning
För snabb nedkylning av biologiska prover. Kan användas upprepade gånger i upp till 45 minuter. Kyler upp till 1,5 ml alkoholbaserade lösningar till −20 °C på mindre än 3 minuter eller upp till 1,5 ml vattenbaserade lösningar till 0 °C på mindre än 4 minuter.
För 12 mikrorör (3x4) 0,2 till 1,5 ml.
BxDxH: 151×108×125 mm