Flaska, vid hals, med skruvlock
Leverantör: KJS KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN
Certifikat
Om denna produkt
LDPE, ofärgad.
- God kemikalieresistens
- Läckagesäker, tålig och mångsidig
Perfect for sample collection, storage and transport. Ideal for liquids, paste-like media and granular material. The wide mouth allows easy filling and cleaning. Without graduation.
Ordering information: Please order screw caps separately.