Orders LinkContactUsLinkComponent
Vägningsflaska
Leverantör:   Lenz Laborglas
Vägningsflaska
Leverantör:  Lenz Laborglas
Certificates
Vägningsflaska
12 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas.
  • Med utbytbart lock
  • Sidohals för förbättrad materialövergång och minskad risk för materialkontamination av locket
  • Finns i låg, medium och hög modell
Product Family Options
Låg modell
Produktinformation
  • Kapacitet
    Diam×H
    NS
    Tillgänglighet
    Price
  • 15 ml
    30×30 mm
    34/12
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 510,00 kr
    510,00 kr
    1 * 1 Items
       510,00 kr
  • 30 ml
    38×35 mm
    40/12
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 535,00 kr
    535,00 kr
    1 * 1 Items
       535,00 kr
  • 45 ml
    48×35 mm
    50/12
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 640,00 kr
    640,00 kr
    1 * 1 Items
       640,00 kr
  • 125 ml
    75×35 mm
    80/12
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 150,00 kr
    1 150,00 kr
    1 * 1 Items
       1 150,00 kr
Medium modell
Produktinformation
  • Kapacitet
    Diam×H
    NS
    Tillgänglighet
    Price
  • 70 ml
    48×50 mm
    50/12
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 710,00 kr
    710,00 kr
    1 * 1 Items
       710,00 kr
  • 40 ml
    38×50 mm
    40/12
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 535,00 kr
    535,00 kr
    1 * 1 Items
       535,00 kr
  • 25 ml
    30×50 mm
    34/12
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 3 000,00 kr
    3 000,00 kr
    1 * 6 Items
       3 000,00 kr
  • 175 ml
    75×50 mm
    80/12
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 150,00 kr
    1 150,00 kr
    1 * 1 Items
       1 150,00 kr
Hög modell
Produktinformation
  • Kapacitet
    Diam×H
    NS
    Tillgänglighet
    Price
  • 35 ml
    30×70 mm
    34/12
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 520,00 kr
    520,00 kr
    1 * 1 Items
       520,00 kr
  • 60 ml
    38×70 mm
    40/12
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 555,00 kr
    555,00 kr
    1 * 1 Items
       555,00 kr
  • 100 ml
    48×70 mm
    50/12
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 710,00 kr
    710,00 kr
    1 * 1 Items
       710,00 kr
  • 350 ml
    75×95 mm
    80/12
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 375,00 kr
    1 375,00 kr
    1 * 1 Items
       1 375,00 kr