Sprutflaska för lösningsmedel, Nalgene®
Catalog # 215-0115
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Specifications
- Gänga:53 mm
- Kapacitet:500 ml
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Förp.:2
Specifications
About this item
Av fluorbehandlad HDPE med sprutlock av röd, fluorbehandlad PP.
- Outstanding resistance to many organic solvents, heat resistant up to 90 °C
- Non-metallic vent valve keeps contents in the bottle, no leakage
- With red label: 'Solvent Wash Bottle'
Minimal absorption och genomträngning av lösningsmedel. Fluorbehandlingen ökar flaskans hållbarhet och minskar materialförlust via genomträngning.