Sprutflaska, smal hals, Nalgene®
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Certificates
About this item
Genomskinlig LDPE med sprutlock i PP.
- Good chemical resistance
- Heat resistant up to +80 °C
- Closure and stem moulded in one piece for leakproof performance
Prisvärd, mjuk och mycket lätt att trycka ihop. För användning med lösningar som vatten, tvål, utspädda syror och utspädda alkalier. Spetsen kan klippas för att öka flödet.
Specifications
- Catalog No:
- 215-8106
- 215-8105
- 215-8104
- 215-8103
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement