Sprutflaska, smal hals, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
FEP-PTFE, med spraylock i ETFE.
- Hög kemikalieresistens
- Tål upp till +205 °C, autoklaverbar
- Läckagesäker
Med hög kemikalieresistens och låg permeabilitet. Idealisk för spåranalys. Fri från ftalater. Spetsen kan klippas för att öka flödet.
Specifikationer
- Catalog No:
- 215-8124
- 215-8123
- 215-8122
- 215-8121
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement