VWR®, Flaska för vattenprovtagning, steril
Catalog # 331-3411
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Stängningsstorlek:Säkerhetsförseglat skruvlock med formad försegling
- Förp.:100 st./kartong
- Kapacitet:500 ml
- Seq:03
- B×D×H:70×70×160 mm
- Lock, färg:Röd
- Hals, ytterdiam.:22 mm
Specifications
About this item
HDPE.
- Dosering i enlighet med standarder: ISO 5667-3/ISO 19458
- Natriumtiosulfat i pulverform
- Rött skruvlock med garantiförslutning som garanterar att flaskorna är sterila före användning
- Hållbarhet upp till 2 år
Flaskan innehåller natriumtiosulfat, som hämmar effekterna av klor, brom och ozon som kan finnas i vattnet när provet tas. Fyrkantig eller rektangulär flaska för effektivare förvaring.