Bottles, wide neck, with standard ground stoppers
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Certificates
About this item
Soda-lime glass, clear or brown, with standard ground joint and HDPE stopper.
- Goda kemiska och fysiska egenskaper
- Används i tillämpningar utan höga värmebelastningar
- Utbytbara plastproppar
Brunfärgad för att skydda ljuskänsliga material.
DIN 12039, ISO 4796
Certifications: DIN 12039, ISO 4796