VWR®, High Performance Bottles, Narrow Neck, Round, LDPE/HDPE/PP with Screw Caps
Leverantör: VWR Collection
Certifikat
Om denna produkt
LDPE, HDPE or PP with PP screw cap, translucent and amber.
- LDPE: temperaturbeständig –100 till +80 °C
- HDPE: temperaturbeständig –100 upp till +120 °C
- PP: temperaturbeständig −40 upp till +135 °C, autoklaverbar
- Läckagesäker
Perfekt för förvaring och transport av vätskor.
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904.
Relaterad information
Certifikat
Sök efter LOT-nummerCoC VWR High Performance Bottles with Narrow Neck and Screw Cap.pdf CoC_VWRI215-1917_VEV190319 COC_VWRI215-2290_VAF191116 CoC_VWRI215-2291_VAM180220 CoC_VWRI215-2291_VAV121018
More
Exterior Cutsheet 215-4539 VWR Large Narrow mouth Round Bottles.pdf VWR PL Bottles Drawing
Technical Drawing
VWR-Narrow-mouth-and-wide-mouth-bottles-215-3400-to-215--3454.pdf
Product specification
VWR® for sampling and sample transportation VWR® Lab bric-a-brac