Fyrkantiga flaskor med trång hals och skruvgänga
Leverantör: MUELLER KREMPEL
Certifikat
Om denna produkt
LDPE, genomskinlig, utan skruvlock. Idealisk för förvaring och sändning av vätskor. Graderade.
- God kemisk resistens
- Värmeresistent upp till 80°C
- Sidorna är ribbade för bättre grepp
Ordering information: The bottles are supplied without caps. For suitable caps for 125/500 and 1000 ml please see 215-9226 (for 250 ml botlles see MUEL14.063.01).