Culture media bottles, square, sterile, Nalgene®
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Certificates
About this item
PET, klar med gänga eller komplett med vita skruvlock av HDPE.
- God kemisk resistens
- Temperaturresistent från −40 till +70 °C
- Okrossbar, lämplig för flygfrakt, läckagesäker
Lätta okrossbara burkar med enastående gasdiffusionsegenskaper för förvaring och transport av flytande media, buffertlösningar och sera. Burkar och lock är gammasteriliserade och icke-pyrogena. De är icke-cytotoxiska. Med texturerade graderingar och inre tätningsring för användning av maipuleringsskyddade lock.
Certifications: Överensstämmer med kraven för USP, klass VI, USP 661 och europeiska farmakopéns standarder för onormal toxicitet.
Packaging: Förpackad i lager av krympplast. Lagren är dubbelpackade för användning i kritiska miljöer.
Specifications
- Catalog No:
- 392-0378
- NALG842040-0125
- 392-0397
- 215-1851
- 392-0381
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement