Dunk med plan botten och kran, Lowboys™, Nalgene®
Katalog # 216-8671
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Specifikationer
- Gänga:63 mm
- Kapacitet:8 l
- B×D×H:368×305×165 mm
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Hals, innerdiam.:44 mm
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
HDPE, genomskinlig, med PP-skruvlock och kran.
- Hög kemikalieresistens
- Tål temperaturer från −100 till +120 °C
- Stapelbar, max. stapelhöjd: Tre behållare
Den platta dunken passar bra i smala hyllor eller kylutrymmen. Idealisk för förvaring och dispensering av reagenser, titreringslösningar och destillerat vatten. Med praktiskt inbyggda handtag för enkel, säker transport.