Bubbelräknare
100 mm
Katalog # 201-9100
Leverantör: Lenz Laborglas
Gå till:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas 3.3.
- Hög kemikalieresistens
- Hög temperaturtålighet
- Minimal termisk expansion, vilket ger relativt hög motståndskraft mot temperaturförändringar
För mätning av gasflöde i destillationsutrustning.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-certifikat
Specifikationer
- Höjd:100 mm