Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, FEP, Nalgene®
30 ml
Katalog # 215-7861
   Low Manufacturing Impact
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Dropping bottles, FEP, Nalgene®
Katalog # 215-7861
   Low Manufacturing Impact
Dropping bottles, FEP, Nalgene®
Dropping bottles, FEP, Nalgene®
30 ml
Price
1 100,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
PTFE/FEP, med ETFE dropplås och lock.
  • Hög kemikalieresistens
  • Tål upp till 150 °C, autoklaverbar
  • Huv fast vid locket
Lämplig för droppdispensering av praktiskt taget alla kemikalier.
Specifikationer
  • Kapacitet:
    30 ml
  • Cat. No.:
    215-7861
  • Miljöcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact