Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
15 ml
Katalog # 215-1065
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Katalog # 215-1065
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Gå till:
Product Details & Documents
LDPE, white with colour-coded (red, green, blue, white and yellow) PP screw caps and LDPE dosing tip.
- Good chemical resistance, heat resistant up to 80 °C
- Drop control tip snaps securely into place. Drops are dispensed individually
- White material, ideal for UV light-sensitive products, leakproof
- Delivers 40 µl drops (based on water; viscosity affects drop size)
Det är enkelt att identifiera reagenser med olika färger på skruvlocken. För en pålitlig, upprepningsbar dispensering av reagens och andra vätskor. Bra alternativ till pipetter eller andra konventionella dispenseringsprodukter. De är lämpliga för de flesta biotekniska, diagnostiska och farmaceutiska applikationer.
Specifikationer
- Kapacitet:15 ml
- Cat. No.:215-1065
- Miljöcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact