Adapter för centrifugrör med konisk botten, Nalgene®
Katalog # 525-0143
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Specifikationer
- Ø:28,83 mm
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Förp.:6
Specifikationer
Om denna produkt
PC, autoklaverbar.
- Passar för centrifugrör med konisk botten av typ Nalgene® (35 ml)
- Passar i de vanligaste rotorerna
- Lätt att ta ut från rotorn efter användning